Documenti fondamentali
Z724629
Hettich® adapter for 50 mL round bottom tubes
pack of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Caratteristiche
Holds 50 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1634
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 1016, 1137 (rotors)
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)