Documenti fondamentali
Z657905
Hettich® centrifuge adapters
adapter for 50 ml tubes 34x100 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Caratteristiche
Holds 50 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1463
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 1620A, 1556, 1720, 1792, 4794, 5615, 4246 (rotors)
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Richiesto ma non fornito
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)