Documenti fondamentali
Z722731
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220/220R Centrifuge, Swing-out Rotor, 24 place (w/lid)
About This Item
Codice UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
Caratteristiche
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1154-L
Parametri
18,516 max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)