Z652091
Hettich® MIKRO 200/200R centrifuge
MIKRO 200, AC/DC input 240 V AC
Sinonimo/i:
centrifuge hettich, micro centrifuge
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
, Schuko plug
, UK plug
200 - 240 V AC, EuroPlug
Caratteristiche
CE compliant
cooling: no
Produttore/marchio commerciale
Hettich 2400
Parametri
15000 rpm
21382 rpm
tecniche
centrifugation: suitable
Alt. × largh. × prof.
260 mm (10.25 in.) × 275 mm (10.75 in.) × 344 mm (13.5 in.)
Peso
11.5 kg (25.25 lb)
Descrizione generale
- Standard micro centrifuge
- Available in non-refrigerated (200) and refrigerated (200R) versions
- Capacity: 24 x 1.5/2.0 mL
- Max RPM/RCF: 14,000/18,626 (fixed angle)
- Choice of 24 or 30 place rotor or PCR strip rotor or Cryo tube rotor
- Bio-containment, autoclavable; phenol resistant lids available
- Fast cool function: down to +4°C in 10-15 minutes
- CE Compliant
Confezionamento
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)