Z601160
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220R Centrifuge, Adapter for 15 mL Falcon tubes (17x120 mm)
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Holds 15 mL tubes
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1631
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 1016, 1137 (rotors)
Descrizione generale
- compatible with rotor 1016 (Z601381)
- rotor 1016 (Z601381) is only compatible with the MIKRO 220R Centrifuge
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)