Z710911
Hybridization tube storage rack
Sinonimo/i:
805015
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.22
Prodotti consigliati
Caratteristiche
Holds 6 x hybridization bottles
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 805015
Descrizione generale
- Acrylic rack for safe transport or laboratory storage. Holds up to six tubes.
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)