Key Documents
Z631167
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A, ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, bucket/carrier for rotors 1624; 1726
About This Item
Codice UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.22
Caratteristiche
Holds 1 x 50 mLtube
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1746
Disponibilità
available only in EU
not available in USA and Canada
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108
Descrizione generale
  • compatible with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Richiesto ma non fornito