Documenti fondamentali
Z601470
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A, ROTINA 38/38R and UNIVERSAL 320/320R, bucket/carrier for rotor 1624; 1726
About This Item
Codice UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.22
Caratteristiche
Holds 17 x 5mltubes
Confezionamento
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Hettich 1372
Disponibilità
available only in EU
not available in USA and Canada
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Descrizione generale
  • compatible with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Note legali
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Richiesto ma non fornito
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)