Z630713
Binder drying oven FD series
FD 23, RS422 interface: no
Sinonimo/i:
benchtop drying oven, drying oven
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
230 V
Caratteristiche
CE compliant
timer Electronic 0-99.59hr
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
FD 23
Disponibilità
available only in EU
Parametri
5-300 °C temp. range
Lungh. × Largh. × Alt.
433 mm × 516 mm × 492 mm
Volume camera interna
23 L
Largh. x prof. × alt. interne
222 mm × 300 mm × 280 mm
Peso
33 kg
Descrizione generale
- Hot air sterilizers with forced convection
- 2 chrome plated shelves
- Temperature safety device CI.2
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z630713CH-1EA | |
Z630713GB-1EA | |
Z630713-1EA | |
Z630713EU-1EA |