Z3902
Zerumbone
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2E,6E,10E)-2,6,9,9-tetramethylcycloundeca-2,6,10-trien-1-one, Zerumbone (6CI,7CI)
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C\C1=C/CC(C)(C)\C=C\C(=O)\C(C)=C\CC1
InChI
1S/C15H22O/c1-12-6-5-7-13(2)14(16)9-11-15(3,4)10-8-12/h7-9,11H,5-6,10H2,1-4H3/b11-9+,12-8+,13-7+
GIHNTRQPEMKFKO-SKTNYSRSSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- for liquid chromatography with mass spectrometry (LC-MS-MS)
- to investigate its potential application in the prevention
- treatment of esophageal squamous cell carcinomas (ESCC)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?