Z362905
Suspended stirring bars
diam. 28 mm, L 54 mm, fits beaker size, 250 mL
Sinonimo/i:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE (with ETFE bracket)
cylindrical (suspended)
Caratteristiche
fits beaker size 250 mL
Confezionamento
pack of 1 ea
case of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® DS6630-0250
Lunghezza
54 mm
Diametro
28 mm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)