Z284130
Spinring® magnetic stirring bar
size 2 in. × 5/16 in.
Sinonimo/i:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37140-0020
Lunghezza
50.8 mm
Diametro
8 (57.2mm ring O.D) mm
Misura
2 in. × 5/16 in.
Categorie correlate
Descrizione generale
Bars with a removable stabilizing ring to keep bar centered.
Note legali
Spinring is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z284130-1EA | 4061826277454 |