Z284238
Spinstar® magnetic stirring bar
fits beaker size, 400 mL
Sinonimo/i:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE-coated (Star)
PTFE-coated
cross
Caratteristiche
fits beaker size 400 mL
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37146-0400
D.I. ancoretta
70 mm
Diametro
70 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Star-shaped bard create a deep vortex at slow speeds.
Note legali
Spinstar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z284238-1EA | 4061826277478 |