Key Documents
Z284203
Sigma-Aldrich
Spinstar® magnetic stirring bar
fits beaker size, 100 mL
Sinonimo/i:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Materiali
PTFE-coated (Star)
PTFE-coated
cross
Caratteristiche
fits beaker size 100 mL
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37146-0100
Diametro
44 mm
Descrizione generale
Star-shaped bard create a deep vortex at slow speeds.
Note legali
Spinstar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)