Documenti fondamentali
Z284122
Sigma-Aldrich
Spinring® magnetic stirring bar
size 1 1/2 in. × 5/16 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Materiali
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37140-0015
Lunghezza
38.1 mm
Diametro
8 (44.5mm ring O.D) mm
Misura
1 1/2 in. × 5/16 in.
Descrizione generale
Bars with a removable stabilizing ring to keep bar centered.
Note legali
Spinring is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)