Y1271
YM-202074 sesquifumarate salt hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-cyclohexyl-6-{[(2-methoxyethyl)(methyl)amino]methyl}-N-methylthiazolo[3,2-a]benzimidazole-2-carboxamide, YM 202074, YM202074
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: >20 mg/mL
H2O: >5 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.OC(=O)\C=C\C(O)=O.OC(=O)\C=C\C(O)=O.COCCN(C)Cc1ccc2nc3sc(cn3c2c1)C(=O)N(C)C4CCCCC4.COCCN(C)Cc5ccc6nc7sc(cn7c6c5)C(=O)N(C)C8CCCCC8.COCCN(C)Cc9ccc%10nc%11sc(cn%11c%10c9)C(=O)N(C)C%12CCCCC%12
InChI
1S/3C22H30N4O2S.2C4H4O4.H2O/c3*1-24(11-12-28-3)14-16-9-10-18-19(13-16)26-15-20(29-22(26)23-18)21(27)25(2)17-7-5-4-6-8-17;2*5-3(6)1-2-4(7)8;/h3*9-10,13,15,17H,4-8,11-12,14H2,1-3H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8);1H2/b;;;2*2-1+;
MCGFIZFYSARKON-RAMYONIISA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.