Documenti fondamentali
Y0875
Sigma-Aldrich
Estratto di lievito selezionato
for use in microbial growth medium
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
tecniche
microbiological culture: suitable
pH
6.5-7.5(10% solution)
Solubilità
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to brownish-yellow
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
room temp
Compatibilità
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Stringa SMILE
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Yeast extract is the water-soluble portion of autolyzed yeast, often used in culture media. Yeast extract contains a mixture of amino acids, peptides, water soluble vitamins and carbohydrates.
Yeast extract is used in all solid media, on which stock cultures are maintained, due to its ability in promoting growth of most bacterial contaminants, thereby making them visible to identify. Yeast extract does not enhance the growth of wild-type cells but essential for auxotrophic mutants.
Applicazioni
L′estratto di lievito viene utilizzato come componente dei terreni di coltura batteriologici per un′ampia varietà di microorganismi e applicazioni di genetica molecolare.
Per impieghi batteriologici generali con svariati microrganismi.
Select Yeast Extract has been used:
  • as a supplement in the minimal sporulating medium (MSL) for the secretory production of human tumor necrosis factor-α (TNFα) using the carboxypeptidase Y (Cpy) signal peptide.
  • in the isolation of halophilic archaea.
  • as a component of microbial growth medium for cultivation of marine bacterial strain Zobellia uliginosa.
    Suitable for use as nutritional source in microbial media.
Altre note
Porzione idrosolubile di lievito autolisato con vitamine del complesso B intatte. L′estratto di lievito è una miscela di amminoacidi, peptidi, vitamine idrosolubili e carboidrati e può essere utilizzato come additivo per i terreni di coltura.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Yeast extract media component, suitable for microbiology
Millipore
1.13885
Yeast extract
Yeast Autolysate suitable for microbiology
Millipore
73145
Yeast Autolysate
Peptone Casein enzymatic hydrolysate, from bovine milk
Sigma-Aldrich
N4767
Peptone
Chlamydomonas in the Laboratory
The Chlamydomonas Sourcebook (2009)
Characterization and antimicrobial potential of extremely halophilic archaea isolated from hypersaline environments of the Algerian Sahara
Quadri I, et al.
Microbiological research, 186, 119-131 (2016)
Søren Kjaerulff et al.
Biochemical and biophysical research communications, 336(3), 974-982 (2005-09-15)
In the fission yeast Schizosaccharomyces pombe, there are relatively few signal peptides available and most reports of their activity have not been comparative. Using sequence information from the S. pombe genome database we have identified three putative signal peptides, designated
Comparison of different signal peptides for secretion of heterologous proteins in fission yeast
Kjaerulff S and Jensen MR
Biochemical and Biophysical Research Communications, 336(3), 974-982 (2005)
Kim M Handley et al.
International journal of systematic and evolutionary microbiology, 59(Pt 4), 886-892 (2009-03-31)
A Gram-negative, arsenate-respiring and arsenite-oxidizing marine bacterium, NKSG1(T), was isolated from hydrothermal sediment at Santorini, Greece. Strain NKSG1(T) was a facultatively anaerobic, motile, non-spore-forming, rod-shaped bacterium. Growth occurred optimally at 35-40 degrees C, between pH 5.5 and 9.0 and with