WH0002355M1
Monoclonal Anti-FOSL2 antibody produced in mouse
clone 2B4-1C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ23306, Anti-FOS-like antigen 2, Anti-FRA2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B4-1C2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... FOSL2(2355)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSVGLDLPQMLPGSPSPSLKEAFAEDGEAGEGGGRPSLEWRLQQLLPQHPLSLSWLLTSPQGTGPFLPSVVICHLLDQVLSLLHSPVPTPVHSSGPGSKQAVNSWPELSLWLVAHAPFLVVC
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)