SAB1411950
ANTI-FOSL2 antibody produced in mouse
clone 4F5-1B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ23306, FOSL2, FRA2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F5-1B10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 39.16 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOSL2(2355)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSVGLDLPQMLPGSPSPSLKEAFAEDGEAGEGGGRPSLEWRLQQLLPQHPLSLSWLLTSPQGTGPFLPSVVICHLLDQVLSLLHSPVPTPVHSSGPGSKQAVNSWPELSLWLVAHAPFLVVC
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)