MAB2637
Anti-Integrin beta-3 (CD61) Antibody, clone HMb3-1
clone HMb3-1, from hamster(Armenian)
Sinonimo/i:
CD61 antigen, Platelet membrane glycoprotein IIIa, integrin beta chain, beta 3, integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61), platelet glycoprotein IIIa, GPIIIa
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
hamster (Armenian)
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HMb3-1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Itgb3(16416)
Descrizione generale
Platelet membrane glycoprotein Integrin beta3 or CD61 (GP IIIa) forms a Ca2+-dependent heterodimer complex with GP IIb. The GP IIb-IIIa complex constitutes the fibrinogen and fibronectin receptor on stimulated platelets.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.1-1 µg/mL of the antibody detected Integrin beta-3 on mouse bone marrow-derived cells
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Mouse bone marrow-derived cells
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1