Documenti fondamentali
AB5714
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Hey 1/HRT1
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-BHLHb31, Anti-HERP2, Anti-HESR1, Anti-HRT-1, Anti-NERP2, Anti-OAF1, Anti-hHRT1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HEY1(23462)
Specificità
Riconosce Hey 1 / HRT1, una classe di fattori trascrizionali con motivo Helix-loop-helix.
Immunogeno
Peptide sintetico, corrisponde agli amminoacidi 207-220 della Hey 1/HRT1 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anti-Hey 1/HRT1 è un anticorpo che consente di rilevare i livelli di Hey 1/HRT1. E′ stato descritto in letteratura e validato per l′uso in WB e IH.
Sottocategoria di ricerca
Neuroscienze dello sviluppo
Marcatori neuronali e gliali
Western blot: 1: 200- 1: 1,000 con rivelazione mediante ECL.
Immunoistochimica: 1:200-1:1000.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Stato fisico
Anticorpo precipitato in una soluzione di solfato di ammonio saturo al 50% e PBS senza conservanti.
Stoccaggio e stabilità
Conservare chiuso a -70 °C per un massimo di 6 mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Le soluzioni anticorpali reidratate possono essere conservate non diluite per 2 mesi a 2-8°C senza che si verifichi alcuna significativa perdita di attività. Si noti che la soluzione non è sterile, pertanto è necessario prestare attenzione se il prodotto viene conservato a 2-8°C.
Per la conservazione a -20 °C, è possibile aggiungere un uguale volume di glicerolo. Si consiglia di utilizzare glicerolo di grado ACS o superiore, in quanto l′uso di un glicerolo di qualità inadeguata può comportare una significativa perdita di attività.
Per il congelamento, si consiglia di diluire ulteriormente (1:1) la soluzione anticorpale reidratata con una soluzione al 2% di BSA (frazione V, grado più alto disponibile) preparata con il tampone di reidratazione. La soluzione 1% di BSA/anticorpo così ottenuta può essere aliquotata e conservata congelata a -70°C per un massimo di 6 mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Esther C Broner et al.
Frontiers in oncology, 11, 677051-677051 (2021-08-03)
Despite recent advancements, the 5 year survival of head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) hovers at 60%. DCLK1 has been shown to regulate epithelial-to-mesenchymal transition as well as serving as a cancer stem cell marker in colon, pancreatic and
Syamantak Majumder et al.
Cell reports, 17(10), 2532-2541 (2016-12-08)
The spatiotemporal localization and expression of Dll4 are critical for sprouting angiogenesis. However, the related mechanisms are poorly understood. Here, we show that G-protein-coupled receptor-kinase interacting protein-1 (GIT1) is a robust endogenous inhibitor of Dll4-Notch1 signaling that specifically controls stalk cell
Qiushi Lin et al.
Molecular cancer, 18(1), 156-156 (2019-11-07)
Aspartate β-hydroxylase (ASPH) is silent in normal adult tissues only to re-emerge during oncogenesis where its function is required for generation and maintenance of malignant phenotypes. Exosomes enable prooncogenic secretome delivering and trafficking for long-distance cell-to-cell communication. This study aims
Activation of notch signaling in a xenograft model of brain metastasis.
Nam, DH; Jeon, HM; Kim, S; Kim, MH; Lee, YJ; Lee, MS; Kim, H; Joo, KM; Lee, DS; Price et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research null
Keith Hoek et al.
Cancer research, 64(15), 5270-5282 (2004-08-04)
Affymetrix and spotted oligonucleotide microarrays were used to assess global differential gene expression comparing normal human melanocytes with six independent melanoma cell strains from advanced lesions. The data, validated at the protein level for selected genes, confirmed the overexpression in