Documenti fondamentali
Z162159
Spinfin® magnetic stirring bar
H × diam. 9.5 mm × 9.5 mm
Sinonimo/i:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
Materiali
PTFE-coated (fin)
PTFE-coated
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37125-0038
Alt. × Diam.
9.5 mm × 9.5 mm
Descrizione generale
Disks have fins on top for complete agitation.
Note legali
Spinfin is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)