WH0002800M1
Monoclonal Anti-GOLGA1 antibody produced in mouse
clone 6G3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-MGC33154, Anti-golgi autoantigen, golgin subfamily a, 1, Anti-golgin97
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6G3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GOLGA1(2800)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
EKPGPEMANMAPSVTNNTDLTDAREINFEYLKHVVLKFMSCRESEAFHLIKAVSVLLNFSQEEENMLKETLEYKMSWFGSKPAPKGSIRPSISNPRIPWS
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)