W1020
W146 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
ML056, R-3-amino-4-(3-hexylphenylamino)-4-oxobutylphosphonic acid hydrate, [(3R)-3-amino-4-[(3-hexylphenyl)amino]-4-oxobutyl]-phosphonic acid
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
off-white
Solubilità
methanol: soluble (with 0.1% TFA)
Ideatore
Novartis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.CCCCCCc1cccc(NC(=O)[C@H](N)CCP(O)(O)=O)c1
InChI
1S/C16H27N2O4P.H2O/c1-2-3-4-5-7-13-8-6-9-14(12-13)18-16(19)15(17)10-11-23(20,21)22;/h6,8-9,12,15H,2-5,7,10-11,17H2,1H3,(H,18,19)(H2,20,21,22);1H2/t15-;/m1./s1
DQKSZHVSROOTFY-XFULWGLBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Sigma-Aldrich offers many products related to lysophospholipid receptors for your research needs.