857390P
Avanti
W146
(R)-3-Amino-(3-hexylphenylamino)-4-oxobutylphosphonic acid (TFA salt), powder
Sinonimo/i:
S1P1 Antagonist
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (857390P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (857390P-10mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 857390P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- to verify the mode of action of sphingosine-1-phosphate (S1P) in human bone marrow derived mesenchymal stem cells (hMSCs ) and primary human hepatogenic profibrotic cells (hHPCs)
- to study oxidative stress and drug treatment in granulosa cells
- to evaluate its effects on transendothelial electrical resistance (TEER)
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)