V6383
Vinpocetine
≥98%, solid
Sinonimo/i:
(3α,16α)-Eburnamenine-14-carboxylic acid ethyl ester, Eburnamenine-14-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Stato
solid
Colore
white
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
H2O: insoluble
Stringa SMILE
[H][C@]12N3CCC[C@@]1(CC)C=C(C(=O)OCC)n4c2c(CC3)c5ccccc45
InChI
1S/C22H26N2O2/c1-3-22-11-7-12-23-13-10-16-15-8-5-6-9-17(15)24(19(16)20(22)23)18(14-22)21(25)26-4-2/h5-6,8-9,14,20H,3-4,7,10-13H2,1-2H3/t20-,22+/m1/s1
DDNCQMVWWZOMLN-IRLDBZIGSA-N
Informazioni sul gene
human ... PDE1A(5136) , PDE1B(5153) , PDE1C(5137)
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenza
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?