SAB4200798
Anti-GSDMD antibody, Mouse monoclonal
clone GSD-14, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Gasdermin domain-containing protein 1, Anti-Gasdermin-D
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GSD-14, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~53 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 2-4 μg/mL using human Jurkat cell extract
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human A431 cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GSDMD(79792)
Descrizione generale
Monoclonal Anti-GSDMD recognizes human GSDMD.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3