V4877
Verrucarin A from Myrothecium sp.
≥85.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Muconomycin A
Saggio
≥85.0% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1CCOC(=O)\C=C\C=C\C(=O)OC2CC3OC4C=C(C)CCC4(COC(=O)C1O)C2(C)C35CO5
InChI
1S/C27H34O9/c1-16-8-10-26-14-33-24(31)23(30)17(2)9-11-32-21(28)6-4-5-7-22(29)36-18-13-20(35-19(26)12-16)27(15-34-27)25(18,26)3/h4-7,12,17-20,23,30H,8-11,13-15H2,1-3H3/b6-4+,7-5+
NLUGUZJQJYVUHS-YDFGWWAZSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as a translation initiation inhibitor in P. falciparum W2 strain
- as a peptidyl transfer inhibitor to test sensitivity in methyltransferase knock-out S. cerevisiae cells
- to test its cytotoxicity in renal cell carcinoma cells
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?