S3442
SB 216763
>98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-(2,4-Dichlorophenyl)-4-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Saggio
>98% (HPLC)
Colore
orange
Solubilità
DMSO: soluble 20 mg/mL
H2O: insoluble
Ideatore
GlaxoSmithKline
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cn1cc(C2=C(C(=O)NC2=O)c3ccc(Cl)cc3Cl)c4ccccc14
InChI
1S/C19H12Cl2N2O2/c1-23-9-13(11-4-2-3-5-15(11)23)17-16(18(24)22-19(17)25)12-7-6-10(20)8-14(12)21/h2-9H,1H3,(H,22,24,25)
JCSGFHVFHSKIJH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... GSK3A(2931) , GSK3B(2932)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3