361566
GSK-3 Inhibitor IV, SB-216763
Sinonimo/i:
GSK-3 Inhibitor IV, SB-216763, SB-216763
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1c(ccc(c1)Cl)C2=C(C(=O)NC2=O)c3c4c([n](c3)C)cccc4
InChI
1S/C19H12Cl2N2O2/c1-23-9-13(11-4-2-3-5-15(11)23)17-16(18(24)22-19(17)25)12-7-6-10(20)8-14(12)21/h2-9H,1H3,(H,22,24,25)
JCSGFHVFHSKIJH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Bain, J., et al. 2007. Biochem. J.408, 297.
Lu, D., et al. 2004. PNAS.101, 3118.
Carmichael, J., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 33791.
Culbert, A.A., et al. 2001. FEBS Lett.507, 288.
Lochhead, P.A., et al. 2001. Diabetes50, 937.
Cross, D.A., et al. 2001. J. Neurochem.77, 94.
Coghlan, M.P., et al. 2000. Chem. Biol.7, 793.
WGK 3