K3888
Kenpaullone
≥98%
Sinonimo/i:
9-Bromo-7,12-dihydro-indolo[3,2-d][1]benzazepin-6(5H)-one, NSC 664704
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Stato
solid
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 18 mg/mL, clear, yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Brc1ccc2[nH]c-3c(CC(=O)Nc4ccccc-34)c2c1
InChI
1S/C16H11BrN2O/c17-9-5-6-14-11(7-9)12-8-15(20)18-13-4-2-1-3-10(13)16(12)19-14/h1-7,19H,8H2,(H,18,20)
QQUXFYAWXPMDOE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CDC2(983)
mouse ... Gsk3b(56637)
rat ... Gsk3b(84027)
Categorie correlate
Applicazioni
- as a glycogen synthase kinase 3 (GSK3)/ cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor to study its effects on human neural progenitor cell lines
- as an inhibitor of Krupple-like factor 4 (KLF4) in Gs-coupled designer GPCR (Gs DREADD= GsD) Agouti-related peptide (GsD-AgRP) mice
- as a GSK3/CDK inhibitor to study its effects on the sea urchin embryo development
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)