361549
GSK-3β Inhibitor VIII
The GSK-3β Inhibitor VIII, also referenced under CAS 487021-52-3, controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
GSK-3β Inhibitor VIII, AR-A014418, N-(4-Methoxybenzyl)-Nʹ-(5-nitro-1,3-thiazol-2-yl)urea
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C12H12N4O4S/c1-20-9-4-2-8(3-5-9)6-13-11(17)15-12-14-7-10(21-12)16(18)19/h2-5,7H,6H2,1H3,(H2,13,14,15,17)
YAEMHJKFIIIULI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Gsk-3β
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Bhat, R., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 45937.
WGK 3