V2753
Virginiamycin M1
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Ostreogrycin A, Pristinamycin IIA, Staphylomycin M1, Streptogramin A, Virginiamycin M1, Mikamycin A, Staphylomycin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Streptomyces virginiae
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Colore
white to yellow
Solubilità
methanol: soluble 10 mg/mL
Spettro attività antibiotica
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@H]1OC(=O)C2=CCCN2C(=O)c3coc(CC(=O)C[C@H](O)C=C(C)C=CCNC(=O)C=C[C@H]1C)n3
InChI
1S/C28H35N3O7/c1-17(2)26-19(4)9-10-24(34)29-11-5-7-18(3)13-20(32)14-21(33)15-25-30-22(16-37-25)27(35)31-12-6-8-23(31)28(36)38-26/h5,7-10,13,16-17,19-20,26,32H,6,11-12,14-15H2,1-4H3,(H,29,34)/b7-5-,10-9-,18-13-/t19-,20-,26-/m1/s1
DAIKHDNSXMZDCU-QHKJSJJMSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3