31626
Bacitracin A
VETRANAL®, analytical standard, main stereoisomer ~50 %
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
main stereoisomer, ~50%
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC[C@H](C)[C@H](N)C1=N[C@@H](CS1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@H](CCC(O)=O)C(=O)NC([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@H]2CCCCNC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc3cnc[nH]3)NC(=O)[C@@H](Cc4ccccc4)NC(=O)C(NC(=O)[C@@H](CCCN)NC2=O)[C@@H](C)CC
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)