32472
Cefquinome sulfate
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-3-(5,6,7,8-tetrahydroquinolin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate sulfate, Cefquinome sulphate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OS([O-])(=O)=O.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(C[n+]3cccc4CCCCc34)=C(N2C1=O)C(O)=O)c5csc(N)n5
InChI
1S/C23H24N6O5S2.H2O4S/c1-34-27-16(14-11-36-23(24)25-14)19(30)26-17-20(31)29-18(22(32)33)13(10-35-21(17)29)9-28-8-4-6-12-5-2-3-7-15(12)28;1-5(2,3)4/h4,6,8,11,17,21H,2-3,5,7,9-10H2,1H3,(H3-,24,25,26,30,32,33);(H2,1,2,3,4)/b27-16-;/t17-,21-;/m1./s1
KYOHRXSGUROPGY-OFNLCGNNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Pharmaceutical dosage form by reversed phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC).
It may be used as a precursor for the preparation of cefquinome that can be employed as an analytical reference standard for the analysis of the analyte in:
- Bovine milk as well as muscle and kidney samples by HPLC and LC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS), respectively.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?