S9132
Spiramicina
Sinonimo/i:
Formacidina
About This Item
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -85 to -80° in water (Specific rotation (dry basis))
Potenza
≥4100 I.U. per mg (dry basis)
Condizioni di stoccaggio
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
Colore
white to light yellow
Solubilità
methanol: soluble
Cationi in tracce
heavy metals: ≤20 ppm
Spettro attività antibiotica
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
protein synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CO[C@H]1[C@H](O)CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](OC2CCC(C(C)O2)N(C)C)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1OC3OC(C)C(OC4CC(C)(O)C(O)C(C)O4)C(C3O)N(C)C
InChI
1S/C43H74N2O14/c1-24-21-29(19-20-46)39(59-42-37(49)36(45(9)10)38(27(4)56-42)58-35-23-43(6,51)41(50)28(5)55-35)40(52-11)31(47)22-33(48)53-25(2)15-13-12-14-16-32(24)57-34-18-17-30(44(7)8)26(3)54-34/h12-14,16,20,24-32,34-42,47,49-51H,15,17-19,21-23H2,1-11H3/b13-12+,16-14+/t24-,25-,26?,27?,28?,29+,30?,31-,32+,34?,35?,36?,37?,38?,39+,40+,41?,42?,43?/m1/s1
ACTOXUHEUCPTEW-JMRHEKERSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Qualità
WGK 1