U701000
DMT-rU-CPG
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Dimensione pori
1000 Å
Capacità
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?