Documenti fondamentali
A401000
Sigma-Aldrich
DMT-dA(bz)-CPG
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
Livello qualitativo
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Dimensione pori
1000 Å
Capacità
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)