Documenti fondamentali
U60100-HH
Sigma-Aldrich
DMT-rU-CPG
pore size 500 Å, 25-35 μmol/g
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g U601001-01
Dimensione pori
500 Å
Capacità
≥95.0 % (Coupling Efficiency)
Temperatura di conservazione
−20°C
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)