T211850
DMT-2′O-MOE-rMeU Phosphoramidite
Sinonimo/i:
5′-Dimethoxytrityl-3′-[(2-cyanoethyl)- (N,N-diisopropyl)]-phosphoramidite- 2′-O-(2-methoxyethyl)-5-methyluridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C43H55N4O10P
Numero CAS:
Peso molecolare:
818.89
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.51
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (reversed phase HPLC)
≥99% (31P-NMR)
Livello qualitativo
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
DMT-2′O-MOE-rMeU Phosphoramidite is a phosphoramidite that belongs to the family of amides of trivalent phosphorus acid H3PO3.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?