G211850
DMT-2′O-MOE-rG(ib) Phosphoramidite
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C47H60N7O10P
Numero CAS:
Peso molecolare:
913.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.51
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Livello qualitativo
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
DMT-2′O-MOE-rG(ib) Phosphoramidite is a phosphoramidite that belongs to the family of amides of trivalent phosphorus acid H3PO3.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?