Key Documents
T301000
Sigma-Aldrich
DMT-dT-CPG
pore size 500 Å, 30-40μmol/g
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Dimensione pori
500 Å
Capacità
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Temperatura di conservazione
2-8°C
WGK 3