T6137
Trioxsalen
≥98% (HPLC), powder, photochemical DNA crosslinker
Sinonimo/i:
2,5,9-Trimethylfuro[3,2-g]benzopyran-7-one, 4,5′,8-Trimethylpsoralen, TMP, Trisoralen
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Trioxsalen, ≥98% (HPLC), powder
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white
Punto di fusione
229-231 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Fluorescenza
λex 269 nm; λem 445 nm in methanol
λex 321 nm; λem 445 nm (bound to DNA in Tris, pH 8.1)
Ideatore
Valeant
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cc1cc2cc3C(C)=CC(=O)Oc3c(C)c2o1
InChI
1S/C14H12O3/c1-7-4-12(15)17-14-9(3)13-10(6-11(7)14)5-8(2)16-13/h4-6H,1-3H3
FMHHVULEAZTJMA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- to induce small deletion mutations in worms
- in combination with ultraviolet A (UVA)
- to induce interstrand crosslinks (ICLs) in DNA
- for the preparation and photoactivation of trimethyl psoralen
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.