Documenti fondamentali
77617
Sigma-Aldrich
Miscela di fenolo-cloroformio-alcol isoamilico
BioUltra, for molecular biology, 25:24:1
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352401
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Grado
Molecular Biology
for molecular biology
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Stato
liquid
tecniche
ChIP: suitable
DNA extraction: suitable
DNA purification: suitable
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
7.2-8.3(H2O-phase, after extraction with H2O, 1:1)
Densità
1.28 g/mL at 20 °C
Assorbimento
cut-off at 360 nm
Compatibilità
suitable for molecular biology
applicazioni
agriculture
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC(Cl)Cl.CC(C)CCO.Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O.C5H12O.CHCl3/c7-6-4-2-1-3-5-6;1-5(2)3-4-6;2-1(3)4/h1-5,7H;5-6H,3-4H2,1-2H3;1H
ZYWFEOZQIUMEGL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
La miscela fenolo-cloroformio-alcol isoamilico (miscela PCI) è una miscela ampiamente utilizzata nella ricerca in biologia molecolare e in biochimica, specifica per la purificazione di acidi nucleici, compresi DNA ed RNA. Con la sua composizione canonica 25% fenolo, 24% cloroformio e 1% alcol isoamilico, la miscela PCI gioca un ruolo cardinale nel separare le proteine dagli acidi nucleici nel corso del processo di purificazione. Il fenolo denatura le proteine, il cloroformio costituisce uno strato specifico in cui intrappolarle e l′alcol isoamilico favorisce la separazione netta di questi due strati, così da isolare DNA o RNA purificati nella fase acquosa.
Diverse sono le applicazioni della miscela PCI; tra queste, l′isolamento dell′RNA, procedura nella quale consegue l′estrazione dell′RNA da tessuti animali e vegetali per analisi downstream quali la trascrizione inversa o per studi di espressione genica. Inoltre, la miscela PCI di dimostra di grande aiuto nell′estrazione del DNA, consentendo un recupero efficace per svariate applicazioni, tra cui il fingerprinting basato su minisatelliti DNA per l′identificazione genetica. A livello di tecnica di purificazione di uso generale, la miscela PCI garantisce preparazioni di DNA e di RNA di alta qualità da sottoporre poi a ricerca.
Applicazioni
La miscela di fenolo−cloroformio−alcol isoamilico è stata usata nell′estrazione degli acidi nucleici da tessuto del dotto biliare, Drosofila, cromatina e nell′immunoprecipitazione dell′RNA in Caenorhabditis elegans e nel DNA mitocondriale.E, inoltre, anche nell′estrazione di DNA per la generazione di impronte digitali genetiche (fingerprints) contenenti minisatelliti di DNA
Azioni biochim/fisiol
Impiegando la miscela di fenolo-cloroformio-alcol isoamilico per estrarre gli acidi nucleici, si ottiene una separazione netta dei componenti di interesse. Le proteine presenti nel campione vengono denaturate e rimosse (si raccolgono nella fase organica o nell′interfase), mentre gli acidi nucleici restano nella fase acquosa. Il cloroformio denatura le proteine e favorisce la separazione della fase acquosa da quella organica, mentre l'alcool isoamilico riduce la formazione di schiuma durante l′estrazione.
Caratteristiche e vantaggi
  • Versatile e adattabile ad un′ampia varietà di applicazioni di laboratorio e di ricerca
  • Privo di Dnasi, Rnasi, nickasi e proteasi
Stato fisico
miscela di fenolo, cloroformio, alcol isoamilico in rapporto 25:24:1 (v/v/v); saturata con TRIS 100 mM, pH 8.0; contiene lo 0,1% circa di 8-idrossichinolina
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Fenolo Equilibrated with 10 mM Tris HCl, pH 8.0, 1 mM EDTA, BioReagent, for molecular biology
Sigma-Aldrich
P4557
Fenolo
Fenolo BioReagent, Saturated with 0.01 M citrate buffer, pH 4.3 ± 0.2, for molecular biology
Sigma-Aldrich
P4682
Fenolo
Fenolo for molecular biology
Sigma-Aldrich
P1037
Fenolo
Fenolo BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
77608
Fenolo
Fenolo BioUltra, for molecular biology, TE-saturated, ~73% (T)
Sigma-Aldrich
77607
Fenolo
Thomas Hauling et al.
Biology open, 3(4), 250-260 (2014-03-25)
Our goal is to characterize the innate immune response against the early stage of tumor development. For this, animal models where genetic changes in specific cells and tissues can be performed in a controlled way have become increasingly important, including
A genetic program mediates cold-warming response and promotes stress-induced phenoptosis in C. elegans
Jiang W, et al.
eLife, 7, e35037-e35037 (2018)
Mohammadali Khan Mirzaei et al.
PloS one, 9(12), e116294-e116294 (2015-01-01)
A recently isolated phage, vB_EcoP_SU10 (SU10), with the unusual elongated C3 morphotype, can infect a wide range of Escherichia coli strains. We have sequenced the genome of this phage and characterized it further by mass spectrometry based proteomics, transmission electron
Extensive mitochondrial population structure and haplotype-specific phenotypic variation in the Drosophila Genetic
Bevers RPJ, et al.
bioRxiv, 466771-466771 (2018)
Octopaminergic neurons have multiple targets in Drosophila larval mushroom body calyx and regulate behavioral odor discrimination
McLachlan AD, et al.
bioRxiv, 295659-295659 (2018)