T2815
Transforming Growth Factor-β2 human
TGF-β2, recombinant, expressed in NSO cells, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
hTGF-β2, TGF-β2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in NSO cells
Saggio
≥97% (electrophoresis)
Forma fisica
powder
Potenza
0.04 ng/mL ED50
Qualità
endotoxin tested
PM
25 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
pkg of 2 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1 EU/μg
Compatibilità
suitable for
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TGFB2(7042) , TGFBR2(7048)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3