T6674
Tumor Necrosis Factor-α human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
hTNF-α, TNF-α
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Tumor Necrosis Factor-α human, TNF-α, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥97% (SDS-PAGE)
Stato
powder
Potenza
0.02-0.3 ng/mL ED50/EC50
Qualità
endotoxin tested
PM
~17.4 kDa
Confezionamento
pkg of 5x10 μg
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<1 EU/μg
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TNF(7124)
Applicazioni
- to analyze the effects of cytokine TNFα-stressed human neuronal and glial (HNG) cells
- to investigate the molecular mechanisms of TNFα-mediated prolyl-4 hydroxylase α1 (P4Hα1) suppression
- to induce death-receptor-mediated apoptosis in HeLa cells.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Risultati analitici
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Protocol Guide: XTT Assay for Cell Viability and Proliferation