T7539
Tumor Necrosis Factor-α from mouse
≥95%, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
mTNF-α, TNF-α
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Tumor Necrosis Factor-α from mouse, TNF-α, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Potenza
0.01-0.5 ng/mL EC50
PM
17 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
≤1 EU/μg protein endotoxin
Colore
white
Solubilità
water: soluble
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Tnf(21926)
Applicazioni
- to activate MS1 endothelium cells
- to induce lipolysis in adipocytes
- to study its effect on liganded and unliganded glucocorticoid receptor (GR) in interleukin (IL)-6 and IL-8 gene regulation
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Lipid Induced Insulin Resistance