T1948
Anti-TRF1 antibody, Mouse monoclonal
~2 mg/mL, clone TRF-78, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Telomeric Repeat Binding Factor 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TRF-78, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~70 kDa by SDS-PAGE
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa nuclear extract
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TERF1(7013)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?