Documenti fondamentali
ABF23
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-NLRP3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 3, Angiotensin/vasopressin receptor AII/AVP-like, Caterpiller protein 1.1, CLR1.1, Cold autoinflammatory syndrome 1 protein, Cryopyrin, PYRIN-containing APAF1-like protein 1, NLRP3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NLRP3(114548)
Descrizione generale
Le proteine NLRP (proteine contenenti un dominio di oligomerizzazione nucleotidica, ripetizioni ricche di residui di leucina e domini contenenti pirina) sono membri della famiglia delle proteine NLR (recettori di tipo Nod). I geni NRLP assumono ruoli importanti sia nel sistema riproduttivo che nel sistema immunitario innato dei mammiferi. NLRP3 può agire da induttore dell′apoptosi, da attivatore della via di segnalazione di NF-kappa-B e da attivatore della caspasi-1 in risposta a trigger come le infezioni batteriche o virali. Difetti a carico di NLRP3 sono correlati alla sindrome autoinfiammatoria familiare da freddo di tipo 1 (FCAS1), alla sindrome di Muckle-Wells (MWS) e alla sindrome cronica infantile neurologica cutanea e articolare (CINCA). NLRP3 è molto espressa nei leucociti ematici, nei polimorfonucelati, negli osteoblasti e nei condrociti.
Specificità
Altre omologie: suino (omologia di sequenza dell′80%).
Questo anticorpo riconosce il dominio DAPIN della proteina NLRP3.
Immunogeno
Epitopo: dominio DAPIN
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente al dominio DAPIN della proteina NLRP3 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
Rivela NLRP3 con questo anticorpo policlonale di coniglio anti-NLRP3 convalidato per i saggi di Western blotting & IHC (paraffina).
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:4.000 ha permesso di rilevare NLRP3 in midollo osseo di paziente con leucemia e in lisato di tessuto tonsillare umano.
Sottocategoria di ricerca
Trasmissione del segnale immunologico
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule THP-1.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare NLRP3 in 10 µg di lisato di cellule THP-1.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~112 kDa e ~75 kDa. Sono conosciute cinque isoforme a 118 kDa, 112 kDa, 112 kDa, 106 kDa e 84 kDa. In alcuni lisati cellulari questa proteina è stata osservata a ~75 kDa (Kummer, J. A., et al. (2007). J Histochem Cytochem. 55(5):443-452.). In alcuni lisati cellulari si possono osservare bande non caratterizzate.
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8°C.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule THP-1
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Aigli G Vakrakou et al.
Journal of autoimmunity, 108, 102381-102381 (2020-01-11)
Primary Sjögren's syndrome (SS) is characterized by chronic periductal inflammatory infiltrates in the salivary glands. Several previous studies have indicated that the ductal epithelia of SS patients play a pro-inflammatory role and manifest an intrinsically activated status, as demonstrated in
Mélanie Bodnar-Wachtel et al.
Life science alliance, 6(4) (2023-02-07)
NLRP3 is a pattern recognition receptor with a well-documented role in inducing inflammasome assembly in response to cellular stress. Deregulation of its activity leads to many inflammatory disorders including gouty arthritis, Alzheimer disease, and cancer. Whereas its role in the