Documenti fondamentali
DATAL0GGER95
Millipore
Registratore di temperature -95 °C
-95°C single use data logger, for dry ice temperature measurement during shipment of pyromat® cells or pyrodetect cryoblood
Sinonimo/i:
Dispositivo di registrazione dati, Registratore di Temperatura
About This Item
Codice UNSPSC:
41111970
NACRES:
NB.79
Materiali
plastic body
Livello qualitativo
agenzia
ISO 17025
Conformità normativa
FDA 21CFR Part 11
Parametri
0.05 kg operating weight
Lungh. × Largh. × Alt.
96 mm × 50 mm × 16 mm
applicazioni
pharmaceutical
Compatibilità
for use with PyroMAT® Cells and PyroDetect Cryoblood
Descrizione generale
Il Registratore di Temperature -95 °C è progettato specificamente per registrare temperature particolarmente basse (fino a -95 °C) tipiche dei carichi di giaccio secco
È comunemente noto che il giaccio secco raggiunge temperature che scendono fino a -78, -79 °C e che la maggior parte dei registratori di temperatura che lavorano a -80 °C possono registrare tali valori. A volte, però, la temperatura del giaccio secco scende sotto il range di valori comunemente registrati durante il trasporto, causando una interruzione nella registrazione delle temperature esatte.
il Registratore di Temperature -95 °C è in grado di registrare le fluttuazioni di temperatura che si verificano nel corso del trasporto e di misurare le cadute di temperatura fuori norma fino a -95 °C.
Il registratore, operabile con facilità in modalità plug and play, registra le temperature a intervalli di 2 minuti e genera un report dei dati in formato PDF.
Applicazioni
Il Registratore di Temperature -95°C viene impiegato per registrare e rendere disponibili i dati del trasporto in ghiaccio secco delle cellule PyroMAT® e del sangue congelato PyroDetect.
Altre note
È un prodotto monouso spedito insieme alle cellule PyroMAT® o al sangue congelato PyroDetect per monitorare la temperatura durante il trasporto in ghiaccio secco.
Non può essere venduto a sé stante al cliente perché ne faccia uso dopo averlo ricevuto in quanto è un prodotto che viene attivato prima della spedizione.
Note legali
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany